Tlačiť
Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44646.06 44646.14 44646.22
44646.06EA 99.48 EUR
44646.06 44646.14 44646.22
Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Silicon carbide, β-phase
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 45-55nm APS Powder, S.A. 70-90m2/g Odour: Odourless Melting Point: 2700° MDL No.: MFCD00049531
Vzorec: SiC
Teplota tavenia: 2700 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049531
Číslo CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492