Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14165.22
14165.36
14165.A3
14165.22EA
134.38
EUR
14165.22
14165.36
14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Silicon carbide, β-phase
Purity: 99.8%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 1 Micron Powder, S.A. 14-19m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Vzorec:
SiC Teplota tavenia: 2700 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049531 Číslo CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |