Tlačiť
Tin(IV) bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
71120.18 71120.30
71120.18EA 147.61 EUR
71120.18 71120.30
Tin(IV) bromide ≥99%
Tin(IV) bromide
Purity: 99% CAS No.: 7789-67-5 Molecular Formula: SnBr4 Formula Weight: 438.33 Physical Form: Lump Density: 3.34 Appearance: Colourless to white Odour: Acidic Melting Point: 31° Boiling Point: 202°/734mm Merck Reference: 14,8773 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011240
Vzorec: Br₄Sn
Teplota varu: 202 °C (734 mmHg)
Teplota tavenia: 31 °C
Hustota: 3,34
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011240
Číslo CAS: 7789-67-5
EINECS: 232-184-5
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8773