Tlačiť
Lead(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lead dibromide, Lead(II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
211141-100G 211141-500G
SIAL211141-100GEA 72.5 EUR
SIAL211141-100G SIAL211141-500G
Lead(II) bromide, Sigma-Aldrich®
Lead(II) bromide
Vzorec: Br₂Pb
Mw: 367.01
Teplota varu: 916
Teplota tavenia: 362
Hustota: 6.676 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00011156
Číslo CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05418