Lead(II) bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19406.22
A19406.36
A19406.22EA
42.92
EUR
A19406.22
A19406.36
Lead(II) bromide ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Vzorec:
Br₂Pb Teplota varu: 916 °C Teplota tavenia: 373 °C Hustota: 6,66 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011156 Číslo CAS: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 OSN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5403 |