Tlačiť
Lead(II) bromide 98+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lead dibromide, Lead(II) bromide
198851000 198855000
ACRO198851000EA 45.33 EUR
ACRO198851000 ACRO198855000
Lead(II) bromide 98+%, extra pure
Lead(II) bromide
Vzorec: Br₂Pb
Mw: 367.01
Teplota varu: 916
Teplota tavenia: 373 °C
Hustota: 6.66 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00011156
Číslo CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05418
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in acid)