Tlačiť
Síran hlinitý oktadekahydrát, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
123680010 123680025 123680100
ACRO123680010EA 95.47 EUR
ACRO123680010 ACRO123680025 ACRO123680100
Síran hlinitý oktadekahydrát, extra pure
Síran hlinitý oktadekahydrát
Vzorec: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Mw: 666.43
Teplota tavenia: 86 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149136
Číslo CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 110.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %