Tlačiť
Aluminium sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
202614-100G 202614-25G 202614-5G
SIAL202614-100GEA 1156.84 EUR
SIAL202614-100G SIAL202614-25G SIAL202614-5G
Aluminium sulphate, Sigma-Aldrich®
Aluminium sulphate
Vzorec: Al₂O₁₂S₃
Teplota tavenia: 770 °C
Hustota: 2,672 g/cm³ (22.5 °C)
Číslo MDL: MFCD00003423
Číslo CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381