Aluminium sulphate, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-01-3
Molecular Formula: Al2(SO4)3
Formula Weight: 342.15
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.71
pH: 3.5
Melting Point: 770°
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00003423
Vzorec:
Al₂O₁₂S₃ Teplota tavenia: 770 °C Hustota: 2,71 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003423 Číslo CAS: 10043-01-3 EINECS: 233-135-0 Merck Index: 14,366 |