Tlačiť
Aluminium sulphate 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum sulphate
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 73.3 EUR
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Aluminium sulphate 99.999% (trace metals basis), extra pure
Aluminium sulphate
Vzorec: Al₂O₁₂S₃
Mw: 342.15
Teplota tavenia: 770
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003423
Číslo CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %