Tlačiť
Diindium triselenide 99,99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Indium (III) selenide, Indiumselenide
88280.06 88280.14
88280.06EA 221.51 EUR
88280.06 88280.14
Diindium triselenide 99,99 Metals basis
Diindium triselenide
Purity: 99.99% CAS No.: 12056-07-4 Molecular Formula: In2Se3 Formula Weight: 466.52 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.67 Melting Point: ca 890° MDL No.: MFCD00016147
Vzorec: In₂Se₃
Mw: 466.52
Teplota tavenia: ∼ 890 °C
Hustota: 5.67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016147
Číslo CAS: 12056-07-4
EINECS: 235-016-9
OSN: 3283
ADR: 6.1 III