Tlačiť
Indium antimonide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14626.04 14626.09
14626.04EA 166.87 EUR
14626.04 14626.09
Indium antimonide ≥99.999% (metals basis)
Indium antimonide
Purity: 99.999% CAS No.: 1312-41-0 Molecular Formula: InSb Formula Weight: 236.57 Physical Form: 6mm & Down Pieces Density: 5.75 at m.p. Melting Point: 535° Merck Reference: 14,4948 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016146
Vzorec: InSb
Teplota tavenia: 535 °C
Hustota: 5,75 (m.p.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016146
Číslo CAS: 1312-41-0
EINECS: 215-192-3
OSN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4948