Indium(III) sulphide ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44836.09
44836.18
44836.09EA
352.59
EUR
44836.09
44836.18
Indium(III) sulphide ≥99.995% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.995%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-orangw
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011061
Vzorec:
In₂S₃ Teplota tavenia: 1050 °C Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011061 Číslo CAS: 12030-24-9 EINECS: 234-742-3 |