Tlačiť
Indium(III) sulphide ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44836.09 44836.18
44836.09EA 352.59 EUR
44836.09 44836.18
Indium(III) sulphide ≥99.995% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.995% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Red-orangw Odour: Like rotten eggs Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011061
Vzorec: In₂S₃
Teplota tavenia: 1050 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011061
Číslo CAS: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3