Tlačiť
Indium(III) sulphide ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diindium trisulphide, Indium trisulphide
44835.04 44835.09 44835.18
44835.04EA 62.09 EUR
44835.04 44835.09 44835.18
Indium(III) sulphide ≥99.98% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.98% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011061
Vzorec: In₂S₃
Mw: 325.84
Teplota tavenia: 1050 °C
Hustota: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011061
Číslo CAS: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3