Kyselina boritá, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
MQ200
B7660-1KG
B7660-500G
SIALB7660-1KGEA
184.26
EUR
SIALB7660-1KG
SIALB7660-500G
Kyselina boritá, Sigma-Aldrich®
Kyselina boritá
Vzorec:
B(OH)₃ Mw: 61.83 Teplota varu: 185 Teplota tavenia: 160 Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011337 Číslo CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |