Tlačiť
Hydroxid hlinitý, fine powder
Dodávateľ: Merck
1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 0 EUR
1.01093.1000 1.01093.9025
Hydroxid hlinitý, fine powder
Hydroxid hlinitý
Vzorec: Al(OH)₃
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003420
Číslo CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 13,00342