Tlačiť
Hydroxid hlinitý, powder, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hydrargillite, Aluminum hydroxide
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 129.38 EUR
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Hydroxid hlinitý, powder, extra_pure
Hydroxid hlinitý
Vzorec: Al(OH)₃
Mw: 78
Teplota tavenia: 300
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003420
Číslo CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %