Tlačiť
Trimethyl borate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20215.AU B20215.AK
B20215.AUEA 179.3 EUR
B20215.AU B20215.AK
Trimethyl borate ≥99%
Trimethyl borate
Purity: 99% CAS No.: 121-43-7 Molecular Formula: C3H9BO3 Formula Weight: 103.92 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3610 Odour: Odourless Melting Point: -34° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,9712 UN No.: 2416 MDL No.: MFCD00008346
Vzorec: C₃H₉BO₃
Teplota varu: 67…69 °C
Teplota tavenia: –34 °C
Hustota: 0,915
Teplota vzplanutia: –8 °C (17 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008346
Číslo CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
OSN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9712