Tlačiť
Triethyl borate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18728.0F A18728.AE A18728.AP
A18728.0FEA 744.89 EUR
A18728.0F A18728.AE A18728.AP
Triethyl borate ≥97%
Triethyl borate
Purity: 97% CAS No.: 150-46-9 Molecular Formula: C6H15BO3 Formula Weight: 145.99 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Mild Melting Point: -85° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1699052 UN No.: 1176 MDL No.: MFCD00009073
Vzorec: C₆H₁₅BO₃
Teplota varu: 117…118 °C
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,858
Teplota vzplanutia: 11 °C (51 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012846
Číslo CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
OSN: 1176
ADR: 3,II