Tlačiť
Triethyl borate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139582500 139580010
ACRO139582500EA 123.95 EUR
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethyl borate 97%
Triethyl borate
Vzorec: C₆H₁₅BO₃
Teplota varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –84,5 °C
Hustota: 0,858 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012846
Číslo CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
OSN: 1176
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %