Oxid inditý ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Indium trioxide, Diindium trioxide
45460.18
45460.09
45460.18EA
603.65
EUR
45460.18
45460.09
Oxid inditý ≥99.995% (metals basis)
Oxid inditý
Purity: 99.995%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Vzorec:
In₂O₃ Mw: 277.64 Teplota tavenia: 850 °C Hustota: 7.18 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011060 Číslo CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |