Oxid inditý ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Indium trioxide, Diindium trioxide
36386.09
36386.18
36386.09EA
180.25
EUR
36386.09
36386.18
Oxid inditý ≥99.999% (metals basis)
Oxid inditý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 3-6mm Sintered Granules
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Vzorec:
In₂O₃ Mw: 277.64 Teplota tavenia: 850 °C Hustota: 7.18 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011060 Číslo CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |