Oxid inditý 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Indium trioxide, Diindium trioxide
12581.09
12581.18
12581.30
12581.09EA
125.38
EUR
12581.09
12581.18
12581.30
Oxid inditý 99,9 Metals basis
Oxid inditý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Vzorec:
In₂O₃ Mw: 277.64 Teplota tavenia: 850 °C Hustota: 7.18 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011060 Číslo CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |