Tlačiť
Oxid inditý 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Indium trioxide, Diindium trioxide
12581.09 12581.18 12581.30
12581.09EA 125.38 EUR
12581.09 12581.18 12581.30
Oxid inditý 99,9 Metals basis
Oxid inditý
Purity: 99.9% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Vzorec: In₂O₃
Mw: 277.64
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 7.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011060
Číslo CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952