Oxid inditý ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10709.09
10709.18
10709.09EA
173.69
EUR
10709.09
10709.18
Oxid inditý ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Oxid inditý
Purity: 99.997%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Vzorec:
In₂O₃ Teplota tavenia: 850 °C Hustota: 7,18 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011060 Číslo CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |