Tlačiť
Oxid boritý, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 131.57 EUR
339075-100G 339075-500G
Oxid boritý, Supelco®
Oxid boritý
Vzorec: B₂O₃
Teplota varu: 1860 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011315
Číslo CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM