Tlačiť
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10459.14 10459.22 10459.36
10459.14EA 62.17 EUR
10459.14 10459.22 10459.36
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.98% (metals basis)
Aluminium oxide, γ-α-phase
Purity: 99.98% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g Density: 3.965 Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,965
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356