Tlačiť
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99%, nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44757.14 44757.22 44757.36
44757.14EA 83.83 EUR
44757.14 44757.22 44757.36
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99%, nanopowder
Oxid hlinitý, γ-fáze
Purity: 99+% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356