Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99.97% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39812.14
39812.22
39812.36
39812.14EA
61.77
EUR
39812.14
39812.22
39812.36
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99.97% (metals basis)
Oxid hlinitý, γ-fáze
Purity: 99.97%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2045 °C Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |