Aluminium oxide, α-phase ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.95% min
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.25-0.45 Micron APS Powder, S.A. 7.2-8.8m2/g
Refractive Index: 1.765
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Teplota varu: 2980 °C Teplota tavenia: 2045 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |