Tlačiť
Oxid hlinitý, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 95.07 EUR
1.15754.0100 1.15754.1000
Oxid hlinitý, Supelco®
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355