Tlačiť
Oxid hlinitý, Durmax® for metallography, 12 hours
Dodávateľ: ALUMINES DURMAX
20993.266 20993.296
20993.266EA 0 EUR
20993.266 ALUD20993.296
Oxid hlinitý, Durmax® for metallography, 12 hours
Oxid hlinitý
Informace o dodávce: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355