Tlačiť
Oxid hlinitý catalyst support low SiO₂
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44849.A1 44849.A7
44849.A1EA 263.14 EUR
44849.A1 44849.A7
Oxid hlinitý catalyst support low SiO₂
Oxid hlinitý
Physical Form: 3 mm Spheres MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355