Tlačiť
Oxid hlinitý, low surface area catalyst support
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43862.A1 43862.A7 43862.30
43862.A1EA 324.91 EUR
43862.A1 43862.A7 43862.30
Oxid hlinitý, low surface area catalyst support
Oxid hlinitý
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355