Tlačiť
Oxid hlinitý, intermediate surface area catalyst support low SiO₂
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43857.A1 43857.A7
43857.A1EA 286.4 EUR
43857.A1 43857.A7
Oxid hlinitý, intermediate surface area catalyst support low SiO₂
Oxid hlinitý
Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355