Oxid hlinitý, high surface area catalyst support
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43855.A1
43855.A7
43855.30
43855.A1EA
352.59
EUR
43855.A1
43855.A7
43855.30
Oxid hlinitý, high surface area catalyst support
Oxid hlinitý
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2045 °C Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |