Oxid hlinitý substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides A plane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41426.KT
41426.KU
41426.KTEA
125.15
EUR
41426.KT
41426.KU
Oxid hlinitý substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides A plane
Oxid hlinitý
Molecular Formula: Al2O3
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2045 °C Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |