Oxid hlinitý, single crystal
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40261.KG
40261.KJ
40261.KGEA
86.64
EUR
40261.KG
40261.KJ
Oxid hlinitý, single crystal
Oxid hlinitý
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2045 °C Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003424 Číslo CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |