Tlačiť
Oxid hlinitý 99.7+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 91.46 EUR
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Oxid hlinitý 99.7+%, extra pure
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2977 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2030 °C
Hustota: 3,97 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %