Tlačiť
Oxid hlinitý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
212250250 212251000
ACRO212250250EA 138.39 EUR
ACRO212250250 ACRO212251000
Oxid hlinitý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2977 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2030 °C
Hustota: 3,97 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %