Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44839.KG
44839.KJ
44839.KGEA
754.51
EUR
44839.KG
44839.KJ
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Nitrid boritý
Purity: 99.5%
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Formula Weight: 24.82
Physical Form: Hot pressed rod, 12.7mm dia x 406mm long
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Vzorec:
BN Teplota tavenia: 2527 °C Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011317 Číslo CAS: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Merck Index: 14,1346 |