Tlačiť
Nitrid boritý
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40608.04 40608.09
40608.04EA 157.24 EUR
40608.04 40608.09
Nitrid boritý
Nitrid boritý
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: -120 Mesh Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Vzorec: BN
Teplota tavenia: 2527 °C
Hustota: 3,48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011317
Číslo CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346