Tlačiť
Nitrid boritý
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40607.04 40607.09
40607.04EA 169.68 EUR
40607.04 40607.09
Nitrid boritý
Nitrid boritý
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: 4-8 Micron Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Vzorec: BN
Teplota tavenia: 2527 °C
Hustota: 3,48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011317
Číslo CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346