Tlačiť
Aluminium nitride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Aluminum nitride
M-Clarity™ quality level = MQ100
593044-10G 593044-50G
SIAL593044-10GEA 168.47 EUR
SIAL593044-10G SIAL593044-50G
Aluminium nitride, Sigma-Aldrich®
Aluminium nitride
Vzorec: AlN
Teplota varu: 2517 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1900…2200 °C
Hustota: 3,257…3.267 g/cm³ (160 °C)
Číslo MDL: MFCD00003429
Číslo CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 12,00366