Aluminium nitride, rod, round, Ø 10 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Aluminum nitride
42998.DW
42998.DO
42998.DWEA
923.79
EUR
42998.DW
42998.DO
Aluminium nitride, rod, round, Ø 10 mm
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5
Physical Form: Rod
Density: 3.26
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
AlN Teplota varu: 2517 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: >2200 °C Hustota: 3,26 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003429 Číslo CAS: 24304-00-5 EINECS: 246-140-8 Merck Index: 12,00366 |