Tlačiť
Aluminium nitride (≥32,0% N)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Aluminum nitride
11546.18 11546.06 11546.30 11546.A1
11546.18EA 86.24 EUR
11546.18 11546.06 11546.30 11546.A1
Aluminium nitride (≥32,0% N)
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5 Molecular Formula: AlN Formula Weight: 40.99 Physical Form: -325 Mesh Powder, typically 4 Micron APS Density: 3.26 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 2200° Merck Reference: 14,353 MDL No.: MFCD00003429
Vzorec: AlN
Teplota varu: 2517 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >2200 °C
Hustota: 3,26
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003429
Číslo CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 14,353