Tlačiť
Indium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
413666-1G 413666-5G
SIAL413666-1GEA 94.93 EUR
SIAL413666-1G SIAL413666-5G
Indium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Indium(III) iodide
Vzorec: I₃In
Mw: 495.53
Teplota varu: 500
Teplota tavenia: 209.85
Hustota: 4.69 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016151
Číslo CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
OSN: 3260
ADR: 8 III