Indium(III) iodide, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11854.04
11854.09
11854.18
11854.04EA
140.79
EUR
11854.04
11854.09
11854.18
Indium(III) iodide, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 13510-35-5
Molecular Formula: I3In
Formula Weight: 495.53
Physical Form: Crystalline
Density: 4.69
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 210°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016151
Vzorec:
I₃In Teplota varu: 500 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 210 °C Hustota: 4,69 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016151 Číslo CAS: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 OSN: 3260 ADR: 8,III |