Tlačiť
Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 75.01 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Indium(III) iodide
Vzorec: I₃In
Teplota varu: 500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 210 °C
Hustota: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016151
Číslo CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %