Tlačiť
Aluminium fluoride, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum fluoride
44435.09 44435.18 44435.30
44435.09EA 162.23 EUR
44435.09 44435.18 44435.30
Aluminium fluoride, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Aluminium fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 7784-18-1 Molecular Formula: AlF3 Formula Weight: 83.98 Physical Form: Powder Density: 2.882 Melting Point: 1291° subl. Merck Reference: 14,339 MDL No.: MFCD00003426
Vzorec: AlF₃
Mw: 83.98
Teplota tavenia: 1291 °C (subl.)
Hustota: 2.882
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003426
Číslo CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,339