Tlačiť
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
MQ100
334065-10G 334065-50G
SIAL334065-10GEA 151.01 EUR
SIAL334065-10G SIAL334065-50G
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Indium(III) chloride
Vzorec: Cl₃In
Mw: 221.18
Teplota varu: 800
Teplota tavenia: 586
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011058
Číslo CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04980